Learn More
Mangan(II)-acetat, +98 %, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
34.15 CHF - 306.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 638-38-0 |
---|---|
Summenformel | C4H6MnO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 173.03 |
MDL-Nummer | MFCD00013039 |
InChI-Schlüssel | UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y |
PubChem CID | 12525 |
IUPAC-Name | Mangan(2+);diacetat |
SMILES | [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10540374
|
Thermo Scientific Acros
389140050 |
5 g | Glasflasche |
34.15 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10782264
|
Thermo Scientific Acros
389140250 |
25 g | Glasflasche |
117.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10238763
|
Thermo Scientific Acros
389141000 |
100 g | Glasflasche |
306.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
638-38-0 | |
173.03 | |
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L | |
12525 | |
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
C4H6MnO4 | |
MFCD00013039 | |
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y | |
Mangan(2+);diacetat |
Spezifikation
Manganese(II) acetate | |
Beige-Grau bis Braun | |
98% min. (Complexometry) | |
Mn(OC(O)CH3)2 | |
15, 5789 | |
Solubility in water: very soluble | |
[Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O | |
173.03 | |
173.03 | |
Echt |
638-38-0 | |
Pulver | |
C4H6MnO4 | |
MFCD00013039 | |
manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y | |
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L | |
Mangan(2+);diacetat | |
12525 | |
≥98% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser spülen.
Kontaktlinsen entfernen,falls vorhanden und leicht möglich.
Weiter spülen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 211-334-3
- Manganese(II) acetate