Learn More
(±)-Mandelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11462327
500g
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2500g
Mandelic acid is used in the pharmaceutical industry as an antibacterial to treat urinary tract infections. It acts as a precursor for making various drugs. It is also used as an oral antibiotic. Mandelic acid peels are widely used for treating damaged skin due to its less penetrating and irritating property. Enantiomeric resolution of (±)-Mandelic acid is performed by using the chiral amine (1R,2S)-(-)-ephedrine followed by acidification to prepare (R)-( -)-Mandelic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Mandelsäure wird in der pharmazeutischen Industrie als antibakterielles Mittel zur Behandlung von Harnwegsinfektionen eingesetzt. Sie dient als Vorstufe für die Herstellung verschiedener Arzneimittel. Sie wird auch als orales Antibiotikum verwendet. Mandelsäure-Schalen werden wegen ihrer weniger durchdringenden und reizenden Eigenschaften häufig zur Behandlung geschädigter Haut verwendet. Die Trennung von Enantiomeren der (±)-Mandelsäure wird mit dem chiralen Amin (1R,2S)-(-)-Ephedrin und anschließender Versauerung zur Zubereitung von (R)-(-)-Mandelsäure durchgeführt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Diethylether, Ethanol und Isopropanol.
Hinweise
Hydrophob und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-64-2
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.149
MDL-Nummer MFCD00064250
InChI-Schlüssel IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC-Name 2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Mandelic Acid
Schmelzpunkt 118°bis 121 °C
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 510011
Merck Index 14,5717
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol.
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%
Menge 500g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Name des Produkts
(±)-Mandelsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >