Learn More
Gibco™ Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
Supplement zum Wachstum der Brustepithelzellen (MEGS)
Marke: Gibco™ S0155
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Eine sterile, konzentrierte (100x) Lösung, die als eine Komponente in einer vollständigen Kulturumgebung für das Wachstum von humanen Brustepithelzellen vorgesehen ist. Jede 5-ml-Flasche MEGS enthält alle Wachstumsfaktoren, Hormone und Gewebeextrakte, die für Kulturen von humanen Brustepithelzellen notwendig sind, und ist die korrekte Supplement-Menge für eine 500-ml-Flasche Medium 171.Wenn eine 500-ml-Flasche Medium mit MEGS supplementiert wird, sind die Endkonzentrationen der Bestandteile im supplementierten Medium wie folgt:
Spezifikation
Bei -20 °C in einem Tiefkühlgerät ohne Abtauautomatik lagern. | |
100 X | |
Steril | |
5 mL | |
Human |
Epithelzellen (Brust) | |
Wachstumssupplement | |
Cascade Biologics™ | |
Trockeneis |
User Guide: Human Mammary Epithelial Cell Basal Medium (formerly ''Medium 171'') and Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
Version: 4.0
DateigrößeVersion: 56.4 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS) > 5 ml