Learn More
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor mit Absonderung
GREENER_CHOICE
Entwickelt für eine hohe episomale Expression in Säugetierwirten unter der G418 -Auswahl. IBA GmbH™ Der Expressions-Vektor für Säuger mit Sekretion ist ein großer Expressionsvektor mit universellen Merkmalen für die transiente Expression sowie für die Erzeugung stabiler Zelllinien (NeoR).
Marke:  IBA Lifesciences 5-5102-001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15633868
  • 270.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
pCSG-IBA Säugetier-Expressionsvektoren
  • Für die episomale Expression auf hohem Niveau in Säugetierwirten unter G418-Selektion; enthält die folgenden Elemente:
  • Humanes Cytomegalievirus (CMV) für die Genexpression mit hohem Level in einem breiten Spektrum an Säugetierzellen
  • Episomale Replikation über Replikationsursprung (oriP) des Epstein-Barr-Virus und dem von EBNA-1 codierten nuklearen Antigen in Zellen aus Menschen, Primaten und Kaninchen, und über SV40-Replikationsursprung in Zellen, die latent mit SV40 infiziert sind oder das SV40 große T-Antigen exprimieren (z. B. HEK293T COS-1, COS-7).
  • Die Selektion stabiler Zelllinien ist durch das Neomycin-Resistenzgen (NeoR) möglich.
  • Darüber hinaus ermöglicht der immediate-early Promotor des humanen Cytomegalievirus (CMV) eine Expression auf hohem Niveau in einem breiten Spektrum von Säugetierzellen.
Bitte beachten Sie, dass das Klonieren in pCSG-IBA Akzeptorvektoren zwingend das Restriktionsenzym Esp3I erfordert, da kein anderes MCS zur Integration eines Gens von Interesse verfügbar ist. Neben der direkten Klonierung des Gens von Interesse in pCSG-IBA Vektoren mit Esp3I ist auch die Option über einen sogenannten Entry-Vektor möglich.
Spezifikation
Spezifikation
Konstitutiv
CMV
Geneticin™ (G-418)
Twin-Strep™-Tag
pCSG-IBA102
Ampicillin
Vector
Empfohlen: 2°C bis 8°C für häufige Verwendung, -20°C für Langzeitlagerung
5μ g
Episomale Expression (orIP, EBNA-1); BM40-Sekretionssignal
Name des Produkts
IBA Lifesciences Säugetier-Expressionsvektor mit Absonderung > Vektor: pCSG-IBA102