Learn More
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10499620
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10499620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Glasflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10499620
Marke: Thermo Scientific Acros 125271000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-77-3
Summenformel C3H2N2
Molekulargewicht (g/mol) 66.06
MDL-Nummer MFCD00001883
InChI-Schlüssel CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonym malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
PubChem CID 8010
ChEBI CHEBI:33186
IUPAC-Name Propandinitril
SMILES C(C#N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Malononitrile
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 30.0°C to 34.0°C
Farbe Braun-Gelb bis Weiß
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 220.0°C
Flammpunkt 112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NCCH2CN
Menge 100 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Merck Index 15,5775
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Formelmasse 66.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0473888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/06/2025 Artikelnummer125270025,125275000,125271000
ChargennummerA0466765 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Artikelnummer125270025,125275000,125271000
ChargennummerA0449467 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2023 Artikelnummer125270025,125275000,125271000
ChargennummerA0396856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer125270025,125275000,125271000
ChargennummerA0395019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Artikelnummer125270025,125275000,125271000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Malononitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Malonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >