Learn More
Maleinsäureanhydrid, Briketts, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 16574324
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Maleinsäureanhydrid, Briketts, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16574324 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Artikelnummer. 16574324
Marke: Thermo Scientific Acros 465660250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-31-6
Summenformel C4H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 98.06
MDL-Nummer MFCD00005518
InChI-Schlüssel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 2,5-Dihydrofuran-2,5-Dion
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic anhydride
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 102°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: 400 g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid, 227 g/100 g acetone - 50 g/100 g benzene (25°C), 112 g/100 g ethylacetate (25°C)- 0,60 g/100 g ccl4, 52.5 g/100 g chloroform (25°C)-23,4 g/100 g toluen
Viskosität 1.6 mPa.s (60°C)
Formelmasse 98.06
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0411490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number465660251,465660250,465660010,465660050
ChargennummerA0411490 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/12/2023 Catalog Number465660251,465660250,465660010,465660050
ChargennummerA0411296 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number465660251,465660250,465660010,465660050
Name des Produkts
Maleinsäureanhydrid, Briketts, Thermo Scientific Chemicals >