Learn More
Maleinsäureanhydrid (Pellets/Reagenz/99 %), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12694317
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Maleinsäureanhydrid (Pellets/Reagenz/99 %), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12694317 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 12694317
Marke: Thermo Scientific Acros 125240250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 108-31-6 | C4H2O3 | 98.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-31-6
Summenformel C4H2O3
Molekulargewicht (g/mol) 98.06
MDL-Nummer MFCD00005518
InChI-Schlüssel FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym maleic anhydride, 2,5-furandione, maleic acid anhydride, toxilic anhydride, dihydro-2,5-dioxofuran, cis-butenedioic anhydride, 2,5-dihydrofuran-2,5-dione, polymaleic anhydride, maleinanhydrid, rcra waste number u147Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7923
ChEBI CHEBI:474859
SMILES O=C1OC(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Maleic anhydride
Schmelzpunkt 52,0°bis 55,0 °C
Farbe Weiß
Dichte 1.4800g/mL
Siedepunkt 200.0°C
Flammpunkt 102°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 25 g
Beilstein 17, V,11, 55
Fieser 04,316; 05,422
Merck Index 15,5768
Relative Dichte 1.48
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 790g/L (25°C). Other solubilities: reacts with water forming maleic acid,227g/100g acetone- 50g/100g benzene (25°C),112g/100g ethylacetate (25°C)- 0,60g/100g ccl4,52.5g/100g chloroform (25°C)-23,4g/100g toluen
IUPAC-Name Furan-2,5-Dion
Viskosität 1.6 mPa.s (60°C)
Formelmasse 98.06
Reinheit (%) 99%
Güte Reagenz
Physikalische Form Pellets
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number125240250,125240050,125240010,125240251
ChargennummerA0472775 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2025 Catalog Number125240250,125240050,125240010,125240251
ChargennummerA0456956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number125240250,125240050,125240010,125240251
ChargennummerA0468654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number125240250,125240050,125240010,125240251
ChargennummerA0468655 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number125240250,125240050,125240010,125240251
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Maleic anhydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Maleinsäureanhydrid (Pellets/Reagenz/99 %), Thermo Scientific Chemicals >