Learn More
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 110-16-7 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
48.14 CHF - 1697.45 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 110-16-7
Summenformel C4H4O4
Molekulargewicht (g/mol) 116.07
MDL-Nummer MFCD00063177
InChI-Schlüssel VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Synonym maleic acid, cis-butenedioic acid, toxilic acid, maleinic acid, malenic acid, 2z-but-2-enedioic acid, 2-butenedioic acid z, maleate, cis-1,2-ethylenedicarboxylic acid, z-butenedioic acid
PubChem CID 444266
ChEBI CHEBI:18300
IUPAC-Name (Z)-but-2-Enedionsäure
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10396760
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
125231000
100g Kunststoffflasche
48.14 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10439050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
125230010
1kg Kunststoffflasche
90.75 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10348843
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
125230051
5kg Kunststofftrommel
298.49 CHF
5 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10033853
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
125230250
25kg Fibertrommel
1697.45 CHF
25 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Maleinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals