Learn More
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365KL531
92.07 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10524655
  • 92.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Anschluss für einfache, genaue und reproduzierbare manuelle Injektionen.
  • Quadratische Spitze zur Verhinderung von Beschädigungen am Injektor
  • Großer Volumenbereich
  • Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas und Edelstahl
  • Robuste Bauweise und leicht ablesbare Markierungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gasdichte GC Autosamplerspritze, Luer-Lock
1 ml
Gaschromatographiesysteme
365RNL22
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Priming-Spritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss > Vorspülspritzen mit Luer-Lock-Steckanschluss; Volumen 1 ml
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.