Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to NPT(M) Thread Adapters
Prevent leaks with integral lock ring mechanism
52.78 CHF - 80.29 CHF
Produktcode | Marke | Einlass | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Einlass | Material (Dichtung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
30053312
|
Value Plastics
50119-93 |
Male Luer Integral Lock Ring Hex, 1/4-18 NPT(M) Thread | Nylon |
52.78 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053162
|
Value Plastics
50119-91 |
Male Luer Integral Lock Ring Hex, 1/8-27 NPT(M) Thread | Polypropylene |
69.07 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
30053634
|
Value Plastics
50120-91 |
Male Luer Integral Lock Ring Hex, 1/4-18 NPT(M) Thread | Polypropylene |
80.29 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 10-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Easily transition from a luer to thread fitting. Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. NPT thread fittings are designed to create a tight seal under pressureHaben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur