Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to NPT(M) Thread Adapters
Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Marke:  Value Plastics 50119-91
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30053162
  • 69.07 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Easily transition from a luer to thread fitting. Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. NPT thread fittings are designed to create a tight seal under pressure
Spezifikation
Spezifikation
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
Male Luer Integral Lock Ring Hex, 1/8-27 NPT(M) Thread
Polypropylene