Learn More
Value Plastics Male Luer Integral Lock Ring to Female Luer Thread Style Coupler
Prevent leaks with integral lock ring mechanism
Marke: Value Plastics 50120-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Luer fittings allow for a simple yet secure twist-lock connection. Easily transition from a male luer to female luer fitting. Ideal for general laboratory and single-use applicationsSpezifikation
ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP | |
Male Luer Integral Lock Ring, Female Luer Thread | |
Polypropylene |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur