Learn More
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Booms
93.50 CHF
Spezifikation
Typ | Maintenance Sorbent Mini-Boom |
---|---|
Gewicht (metrisch) | 5.5 kg |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12853125
|
3M™
7000051876 |
240 cm | N/A | ||||||
Beschreibung
Spezifikation
Maintenance Sorbent Mini-Boom | |
5.5 kg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Maintenance Sorbent Mini-Booms