Learn More
Cytiva MagRack 6
Zur Vorbereitung von Proben in kleinem Maßstab mit magnetischen Beads. Das Cytiva Life Sciences™ MagRack 6 ermöglicht die Handhabung von bis zu sechs Proben in 1.5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen.
Marke: Cytiva 28-9489-64
Beschreibung
Wenn Röhren in das Gestell eingesetzt werden, werden die Magnetkugeln innerhalb weniger Sekunden vom Magneten angezogen. Die Röhrchen können in ihrer Position verriegelt und das Gestell umgekehrt werden, was eine einfache Entfernung von Abfalllösungen zwischen den Schritten im Protokoll ermöglicht, während die magnetischen Beads im Röhrchen verbleiben.
Das Gestell besteht aus einem eloxierten Aluminiumgehäuse mit abnehmbarem Magnetstab aus Kunststoff mit sechs Neodym-Magneten.
- Schnelle und einfache Verarbeitung für Mag Sepharose™ Aufreinigung und Anreicherungsanwendungen
- Kein Zentrifugieren erforderlich
- Variieren der Anzahl der Beads, um den spezifischen Anforderungen gerecht zu werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit Produkten, die magnetische Beads enthalten | |
MagRack 6 |