Learn More
Novex™ MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack)
MAGPIX™ Antriebsflüssigkeit (4er-Packung)
Marke:  Novex™ MPXDF4PK
Artikelnummer. 12393613
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
MAGPIX™ Antriebsflüssigkeit ist das Fördermedium für den Transport der analysierten Probe auf dem Luminex™ MAGPIX™ System zu den optischen Komponenten. Jede Einheit im 4er-Pack der Antriebsflüssigkeit enthält 750 ml.
Informationen zur ordnungsgemäßen Installation und Verwendung von MAGPIX™ Antriebsflüssigkeit mit dem MAGPIX™ System finden Sie in der Bedienungsanleitung des Luminex™ Geräts.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Antriebsflüssigkeit
MAGPIX™
Raumtemperatur
Luminex® Instrumente, MAGPIX™ System
4 x 750 ml
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerB84271 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2021 Catalog NumberMPXDF4PK
ChargennummerB80937 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2021 Catalog NumberMPXDF4PK
ChargennummerB84674 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2021 Catalog NumberMPXDF4PK
ChargennummerB83575 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2021 Catalog NumberMPXDF4PK
ChargennummerB83430 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2021 Catalog NumberMPXDF4PK
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ MAGPIX™ Drive Fluid (4 pack) > 4 x 750 ml