Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads
Entwickelt für die magnetische Trennung von Zellen durch positive Selektion. Die gewünschten Zellen werden durch biotinylierte Antikörper und anschließend durch Streptavidin beschichtete Magnetkügelchen gebunden. In einem Magnetfeld werden die gewünschten Zellen gehalten und unerwünschte Zellen können durch Dekantieren getrennt werden.
120.00 CHF - 434.00 CHF
Spezifikation
Form | Flüssig |
---|---|
Ligand | Streptavidin |
Produkttyp | Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
Zielmolekül | Biotin |
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15592567
|
Invitrogen™
MSPB-6003-74 |
200 Tests |
434.00 CHF
200 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15582567
|
Invitrogen™
MSPB-6003-71 |
25 Tests |
120.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Klon und Konzentration biotinylierter Antikörper zur gewünschte Zellmarkierung sowie die Konzentration von MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads müssen empirisch bestimmt werden
- Einzelheiten zur Optimierung der Antikörper sowie der MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads finden Sie im Protokoll
- Die MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads können auch verwendet werden, um unerwünschte Zellen mit einem einzigen Antikörper zu löschen
- Für die Erschöpfung von Zellen, die mehrere Antikörper verwenden, empfehlen wir die MagniSort™ Streptavidin Negative Selection Beads (Kat. MSNB-6002) und Protokoll
Spezifikation
Flüssig | |
Streptavidin | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) | |
Biotin |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.