Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads
Entwickelt für die magnetische Trennung von Zellen durch positive Selektion. Die gewünschten Zellen werden durch biotinylierte Antikörper und anschließend durch Streptavidin beschichtete Magnetkügelchen gebunden. In einem Magnetfeld werden die gewünschten Zellen gehalten und unerwünschte Zellen können durch Dekantieren getrennt werden.
Marke: Invitrogen™ MSPB-6003-74
Benachrichtigungen:
Enthält Natriumazid
Beschreibung
- Klon und Konzentration biotinylierter Antikörper zur gewünschte Zellmarkierung sowie die Konzentration von MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads müssen empirisch bestimmt werden
- Einzelheiten zur Optimierung der Antikörper sowie der MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads finden Sie im Protokoll
- Die MagniSort™ Streptavidin Positive Selection Beads können auch verwendet werden, um unerwünschte Zellen mit einem einzigen Antikörper zu löschen
- Für die Erschöpfung von Zellen, die mehrere Antikörper verwenden, empfehlen wir die MagniSort™ Streptavidin Negative Selection Beads (Kat. MSNB-6002) und Protokoll
Spezifikation
200 Tests | |
Streptavidin | |
Biotin |
Flüssig | |
Streptavidin-Konjugat (fluoreszierend) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.