Learn More
Invitrogen™ MagniSort™ Magnet
Zur Verwendung mit 12 x 75 mm-Rundboden-Polystyrolröhrchen (5 ml) entwickelt, für die magnetische Trennung von bis zu 2 x 108 Zellen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in den Protokollen, die mit jedem Trennungskit geliefert werden.
Marke: Invitrogen™ MAG-4902-10
808.02 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Dieser Magnet erzeugt ein starkes magnetisches Feld. Bewahren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Herzschrittmachern, Kreditkarten, magnetischen ID-Karten, Uhren, Computermonitoren und Festplatten auf, um Schäden an diesen Geräten zu vermeiden.
Beschreibung
Dieser Magnet besteht aus starken Seltene-Erden-Magneten. Seltene-Erde-Magnete reagieren empfindlich auf Wärme über 175°F (80°C). Von extremer Wärmequelle fernhalten.
Spezifikation
12 x 75 mm-Rundboden-Polystyrolröhrchen | |
5 mL | |
Magnet |