Learn More
3M™ Vergrößerungsglas
Die 3M™ Vergrößerungslinse dient zum Vergrößern von Objekten und kann mit allen Speedglas Schweißhelmen verwendet werden.
28.85 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Speedglas |
---|---|
Produkttyp | Vergrößerungsglas |
Produktcode | Marke | Leistungsintensität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Leistungsintensität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15879644
|
3M™
7000144517 |
2.5X |
28.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15869634
|
3M™
7000028023 |
2.0X |
28.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Beim 3M™ Speedglas™ Schweißhelm der Serie 9100 ist ein Vergrößerungslinsenhalter in den Schweißfilter integriert, der die Installation der Vergrößerungslinse einfacher und sicherer macht
- Beim neuen 3M ™ Speedglas™ Schweißhelm der Serie 100 ist ein Vergrößerungslinsenhalter in den Schweißfilter integriert, der die Installation der Vergrößerungslinse einfacher und sicherer macht.Bei den älteren Filtern der Serie 100 benötigen Sie einen Halter für die Vergrößerungslinse
- Beim 3M™ Speedglas™ Schweißhelm SL müssen Sie den Halter für die Vergrößerungslinse als separates Ersatzteil hinzufügen (171031)
Spezifikation
Speedglas | |
Vergrößerungsglas |