Learn More
Fisherbrand™ Lupen
Geeignet für den Laborgebrauch und andere wissenschaftliche Präzisionsarbeiten
Marke: Fisherbrand™ 90023-59
Includes:
Beleuchtete große und mittelgroße Modelle werden mit Batterien Typ AA geliefert.
Beschreibung
Fisher Scientific™ Lupenleuchte lässt sich vertikal oder horizontal auf oder an eine beliebige Kante befestigen. Geeignet für den Laborgebrauch und andere wissenschaftliche Präzisionsarbeiten.
Starke Vergrößerung
- Beleuchtete 2-fach-Vergrößerung mit 4-fach-Spot
- Fenstergröße 2,75 x 2,75 in. (7 x 7 cm)
- Gesamtabmessungen: L 8,5 x B 3 x H 1 in. (21,6 x 7,6 x 2,5 cm)
Mittlere Vergrößerung
- Beleuchtete duale 3-fach- und 10-fach-Vergrößerung
- Fenstergröße 1,75 x 1,75 in. (4,4 x 4,4 cm)
- Gesamtabmessungen: L 6,5 x B 2 x H 0,75 in. (16,5 x 5,1 x 1,9 cm)
Geringe Vergrößerung
- 8-fache Vergrößerung
- Einstellbare Schärfe
- Fensterdurchmesser 1 in. (2,5 cm)
Spezifikation
1,75 in. | |
6,5 x 2 x 0,75 in. (16,51 x 5 x 1,91 cm) | |
0,75 in. | |
Auswechselbare Batterie Typ AA | |
16,51 cm | |
4 oz. | |
2 in. | |
1,75 in. | |
3, 10x | |
Lupe, beleuchtet |
4,44 cm | |
Zur Vergrößerung von Oberflächendetails und zur gleichmäßigen Beleuchtung des Beobachtungsbereichs | |
1,91 cm | |
6,5 in. | |
LED | |
113,39 g | |
5 cm | |
4,44 cm | |
Plastic |