Learn More
Fisherbrand™ GESTELL ABS MAGNET. F. PIPETTEN PIPETTEN
Zum Aufbewahren und Schutz von 0,1 ml- bis 50 ml-Pipetten aus Glas und Kunststoff
Marke:  Fisherbrand™ HS20612M
101.37 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11757325
  • 147.00 CHF / 1 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Abgewinkelte Fächer mit vier Einschüben
  • Magnetisiertes ABS mit starken Magneten auf beiden Seiten
  • Kann sicher auf Metalloberflächen befestigt werden
Spezifikation
Spezifikation
Pipettengestell
Pipettes
1
4 Tiers
Unsteril
Je 1
291 x 88 x 401 mm
11.5 in.
3,5 in.
15,8 in.
Nicht autoklavierbar
Magnetisiertes ABS
Vertikal
No
Für 0,1 bis 50 ml-Pipetten
291 x 88 x 401 mm
29.1 cm
8.8 cm
40.1 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ GESTELL ABS MAGNET. F. PIPETTEN PIPETTEN > Magnetized Pipette Rack; Dimensions (L x W x H): 291 x 88 x 401 mm