Learn More
Fisherbrand™ Magnetrührstäbchen
Der ALNICO-Magnetrührstab ist temperaturbeständig bis 250°C
Marke: Fisherbrand™ 120897
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Magnetic bar is made from ALNICO, one of the strongest permanent magnets available
- The sintered manufacturing process reduces the chance of decoupling (spin outs), encapsulation in PTFE protects both magnet and what it is stirring
- Chemically inert and easy to clean
- Can withstand temperatures up to 225°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers
Spezifikation
Not Autoclavable | |
Stirring solutions | |
Up to 250°C | |
8 mm | |
Alnico Magnet, PTFE | |
Smooth |
Weiß | |
Stirrers | |
PTFE | |
35 mm | |
10/Cs | |
Rührstab |