Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
38.15 CHF - 39.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Kunststoff |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11754904
|
Brady™
258949 |
Entzündlicher Feststoff 4 |
39.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11794904
|
Brady™
258955 |
Brennbar wenn nass 4 | N/A | ||||||
11734904
|
Brady™
258946 |
Hochentzündliche Flüssigkeit 3 |
39.10 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11774904
|
Brady™
258952 |
Spontane Zündung 4 | N/A | ||||||
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff | |
297 mm | |
Transportschild |
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
297 mm | |
Diamantförmig |