Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Marke: Brady™ 258946
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
ISO 7010 | |
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Transportschild |
ADR 3A-297*297-B0859 | |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff | |
297 mm | |
Hochentzündliche Flüssigkeit 3 | |
Rot |