Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter – Radioaktive Stoffe, aus magnetischem Kunststoff
37.45 CHF - 39.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Klasse 7:Radioaktives Material |
---|---|
Material | Kunststoff |
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11770983
|
Brady™
811664 |
Radioaktives Material 7A I | N/A | ||||||
11720254
|
Brady™
223619 |
Radioaktive Stoffe |
39.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710993
|
Brady™
811670 |
Radioaktive Stoffe 7B II |
38.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11760993
|
Brady™
811676 |
Radioaktive Stoffe 7C III | N/A | ||||||
Spezifikation
Klasse 7:Radioaktives Material | |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff | |
297 mm | |
Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe |
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
297 mm | |
Deutsch |