Learn More
Brady™ Schilder für den Transport gefährlicher Güter – Radioaktive Stoffe, aus magnetischem Kunststoff
Marke: Brady™ 811664
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Klasse 7:Radioaktives Material | |
Je 1 | |
Magnetischer Kunststoff | |
297 mm | |
Diamantförmig | |
Radioaktives Material 7A I | |
Schwarz auf Weiß |
Kunststoff | |
Dauerhaftes Acryl | |
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut sind auffallend und in der Praxis bewährt | |
297 mm | |
Deutsch | |
Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe |