Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetischer Induktionsrührer
Verwendet eine Magnetspulentechnologie, die keine beweglichen Teile aufweist, was zu einer motorlosen, verschleißfreien Antriebseinheit führt. Beim Rührerdesign werden hochwertige Seltenerdmagnete verwendet, um eine starke magnetische Kopplung mit stabiler sowie präziser Ausrichtung zu gewährleisten
Marke: Heathrow Scientific™ 120584
244.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Lesen Sie vor dem Betrieb des Rührers die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Das Handbuch enthält wichtige Informationen, Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen.
Beschreibung
- 5 Jahre Garantie
- Das robuste ABS-Gehäuse ist korrosionsbeständig und leicht zu reinigen
- Verschleißfreie Magnetspulen bieten einen konsistenten und geräuschlosen Betrieb
- Eine einfach abzulesende Digitalanzeige steuert präzise Zeit und Geschwindigkeit und ermöglicht reproduzierbare Bedingungen
- Das Gerät ist mit einer Einschaltdauer von 50 % bis zu 99 Zyklen programmierbar
- Zeit und Geschwindigkeit können während des Betriebs des Geräts bequem eingestellt werden
- Umkehrrotationsoption für bessere Mischergebnisse
- Die Drehzahl bleibt auch bei veränderter Last konstant
- Schnelles Beschleunigen und Bremsen (weniger als 10 Sekunden), um die Anforderungen an die Rührgeschwindigkeit schnell zu erfüllen
- Die Silikonmatte auf dem Deckel verhindert das Verrutschen von Gefäßen und verbessert die Sicherheit
- Die im Lieferumfang enthaltenen Rührstäbe verfügen über eine PTFE-Beschichtung für chemische Beständigkeit
- Community Design No: 003515337-0001-0002 Euro. PAT Anw. 3 246 088 U.S.
- Designpatent Nr. D814.045 U.S. Gebrauchsmuster ausstehend
Spezifikation
10 bis 2.000 U/min | |
ABS-Kunststoff | |
Digital | |
18 W | |
245 x 195 x 76 mm | |
9,7 in. | |
166 mm | |
7,7 in. | |
100 bis 240 V | |
50/60 Hz | |
4 austauschbar | |
5 Jahre | |
Digital | |
Induktions-Magnetrührer, 2 Rührstäbe (35 x 12 mm) zylindrischer Form, 1 doppelt isoliertes Niederspannungsnetzteil mit 4 austauschbaren Steckern | |
Digital | |
30 s bis 60 min oder Dauerbetrieb | |
2,5 lb. | |
3,96 lb. |
2 | |
3 l | |
100/240 V | |
9,7 x 7,7 in. | |
30 in. bis 60 ft. | |
24,5 cm | |
166 mm | |
19,5 cm | |
1,5 A | |
110 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 4 Steckeradapter für UK, EU, US und Australien | |
CE | |
Violett | |
Induktionsmagnetrührer, grau/violett | |
Ohne Motor | |
2°bis 40 °C | |
Digitaler Magnetrührer | |
1,13 kg | |
1,78 kg |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%