Learn More
IKA™ Magnetic Hotplate Stirrer, 50°C to 500°C, Ceramic
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
886.00 CHF
Spezifikation
Deckplattenmaterial | Keramik |
---|---|
Sicherheitsmerkmale | Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C |
Rühreigenschaften | Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit |
Modell | C-MAG HS 7 |
Sohleneigenschaften | Anschluss für externen Sensor: ETS-D5 |
Beschreibung
- Powerful motor for stirring quantities of 5, 10 or 15 L (H2O)
- Fixed safety circuit of 550°C
- Hot Top indicator warning to prevent burns
- Exact temperature setting via digital display (LED)
- Digital error code display
- Elevated control panel for protection against leaking liquids
Spezifikation
Keramik | |
Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit | |
Anschluss für externen Sensor: ETS-D5 | |
105 mm | |
122°F to 932°F | |
50/60 Hz | |
330 mm | |
5 kg | |
Quadratisch | |
10 l | |
LCD |
Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C | |
C-MAG HS 7 | |
180 x 180 mm | |
50 bis 500 °C | |
5 bis 40 °C | |
220 mm | |
11 lb. | |
Heizplattenrührer | |
1 | |
100 bis 1500 U/min |