Learn More
Magnesium-Späne 2.3 mm Breite, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11341298
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesium-Späne 2.3 mm Breite, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341298
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
4 x 500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11341298
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010235.36
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Aussehen Silver-colored turnings
Dichte 1.738g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 500 g
Formelmasse 24.3
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM06L043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/01/2025 Catalog Number010235.57,010235.22,010235.36
ChargennummerT18K012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog Number010235.57,010235.22,010235.36
ChargennummerT13I007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog Number010235.57,010235.22,010235.36
ChargennummerR08B015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010235.57,010235.22,010235.36
ChargennummerG19S042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number010235.57,010235.22,010235.36
Name des Produkts
Magnesium-Späne 2.3 mm Breite, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >