Learn More
Magnesium-Drehspäne, -4 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11383228
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesium-Drehspäne, -4 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383228
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11383228
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036193.30
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Prozentgehaltsbereich 99.98% (metals basis)
Menge 250 g
Netzgröße -4 9 Mesh
Form Späne
Name des Produkts
Magnesium-Drehspäne, -4 Mesh, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >