Learn More
Magnesiumsulfat, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 12198721
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12198721 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Kunststoffflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 12198721
Marke: Thermo Scientific Acros 446890010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7487-88-9 | MgO4S | 120.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1124.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Complexometry)
Strukturformel MgSO4
Merck Index 15,5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Formelmasse 120.37
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471225 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number446892500,446890010
ChargennummerA0455258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number446892500,446890010
ChargennummerA0450158 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2023 Catalog Number446892500,446890010
ChargennummerA0395902 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number446892500,446890010
ChargennummerA0403466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number446892500,446890010
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, 99 %, zur Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >