Learn More
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10625871
Verfügbar ab: 18-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10625871 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10625871
Marke: Thermo Scientific Acros 413480050
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnesiumsulfat, 97 %, MgO4S, CAS-Nummer-7487-88-9, Schwefelsäure Magnesiumsalz 1:1, Sal de Sedlitz, Magnesiumsulfat, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, Magnesiumsulfat, MgSO4, Magnesiumsulfat wasserfrei, 500 g, CHEBI:32599, nicht gekennzeichnet, > 700 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix otMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1124.0°C
Namenshinweis Pure
Physikalische Form Granulatpulver und/oder Körner
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Formelmasse 120.37
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Hinweise zur Zersetzung >700°C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0445609 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0428993 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0423143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0468734 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
ChargennummerA0465493 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/08/2024 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Name des Produkts
Magnesiumsulfat, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >