Learn More
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™ Artikelnummer.: 11420299
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11420299 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
Artikelnummer. 11420299
Marke: SPEX Certiprep ORGMG84Z
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Mg5000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesiumölstandard
CAS 7439-95-4, 8042-47-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Menge 50 g
Analysenzertifikat Mit Analysezertifikat.
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Mg
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 75
MDL-Nummer MFCD00085308
Zur Verwendung mit (Anwendung) Petrochemical Testing
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC-Name Magnesium
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Güte Öl/Plasma
Show More Show Less
Produkt nur für den Laborgebrauch
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Magnesiumstandard in Basisöl 75, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™ >