Learn More
Magnesiumsalicylat-Tetrahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
43.40 CHF - 543.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 18917-95-8 |
---|---|
Summenformel | C14H18MgO10 |
Molekulargewicht (g/mol) | 370.59 |
MDL-Nummer | MFCD01766176,MFCD00045815 |
InChI-Schlüssel | NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | magnesium salicylate |
PubChem CID | 131674114 |
IUPAC-Name | magnesium;2-hydroxybenzoesäure;2-oxidobenzoat;hydrat |
SMILES | O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11308158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.22 |
100 g |
43.40 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11318158
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.36 |
500 g |
110.68 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 11-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11398148
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039379.A4 |
2.5 kg |
543.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
18917-95-8 | |
370.59 | |
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L | |
131674114 | |
O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O |
C14H18MgO10 | |
MFCD01766176,MFCD00045815 | |
magnesium salicylate | |
magnesium;2-hydroxybenzoesäure;2-oxidobenzoat;hydrat |
Spezifikation
Magnesium salicylate tetrahydrate | |
Geruchsneutral | |
MFCD01766176,MFCD00045815 | |
14,5672 | |
Soluble in water and alcohol | |
O.O.O.O.[Mg++].OC1=CC=CC=C1C([O-])=O.OC1=CC=CC=C1C([O-])=O | |
370.59 | |
370.60 (298.60 Anhydrous) | |
Pulver |
18917-95-8 | |
C14H18MgO10 | |
Luftempfindlich | |
magnesium salicylate | |
NBQBEWAYWAMLJJ-UHFFFAOYSA-L | |
magnesium;2-hydroxybenzoesäure;2-oxidobenzoat;hydrat | |
131674114 | |
Technisch |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 242-669-3
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen