Learn More
Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesium |
Farbe | Weiß |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 651.0°C |
Siedepunkt | 1107.0°C |
Dichte | 1.74 |
Prozentgehaltsbereich | 99+% |
Strukturformel | Mg |
UN-Nummer | 1869 |
Menge | 25 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Magnesium
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
- Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 2
- Selbsterhitzungsfähiger Stoff Kategorie 2
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H252-In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
- H261-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
Name des Produkts
Magnesium, Reagenz, Band, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur