Learn More
Magnesiumpulver, -325 Mesh, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381288
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumpulver, -325 Mesh, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381288
4 x 500 g
Click to view available options
Menge:
10 g
500 g
4 x 500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11381288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010233.57
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Menge 4 x 500 g
Formelmasse 24.3
Netzgröße -325 Mesh
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN05L022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
ChargennummerX09K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
ChargennummerY30J024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number010233.09,010233.22,010233.36,010233.57
Chargennummer10246181 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010233.57
ChargennummerQ0J016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number010233.57
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium powder
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
  • Pyrophorer Feststoff Kategorie 1
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P222-Kontakt mit Luft nicht zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P422-Inhalt in/unter Inertgas aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Magnesiumpulver, -325 Mesh, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >