Learn More
Magnesium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013861.AP
214.60 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 mL |
---|
Beschreibung
Magnesium, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
24.30 | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:25107 | |
[Mg] |
Mg | |
MFCD00085308 | |
5462224 | |
Magnesium |
Spezifikation
Magnesium | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Mg | |
Farblos | |
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N | |
Magnesium | |
5462224 | |
CHEBI:25107 |
7439-95-4, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00085308 | |
Miscible with water | |
[Mg] | |
24.30 | |
500 mL | |
Salpetersäure:5,0%; Magnesium:0,1 %; Wasser:94,9% |
Sicherheit und Handhabung
- Magnesium, plasma standard solution, Specpure, Mg 1000
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid