Learn More
Phthalocyanin-Magnesium-Komplex, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11348917
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Phthalocyanin-Magnesium-Komplex, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348917
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11348917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 038601.03
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1661-03-6 | C32H18MgN8O | 554.856 g/mol
Magnesium phthalocyanine is used in preparing membrane sensors for cyanide ions. Also used in preparation of membrane sensors for cyanide ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1661-03-6
Summenformel C32H18MgN8O
Molekulargewicht (g/mol) 554.856
MDL-Nummer MFCD00041953
InChI-Schlüssel HTNHYCHFBSVBID-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium phthalocyanine
PubChem CID 91872988
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium phthalocyanine
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in concentrated sulfuric acid.
Formelmasse 536.84
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerX29H079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer038601.03,038601.06
ChargennummerB28X066 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer038601.03,038601.06
ChargennummerR20F006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038601.03,038601.06
ChargennummerB16S004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer038601.03,038601.06
ChargennummerX22F057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer038601.03,038601.06
Name des Produkts
Phthalocyanin-Magnesium-Komplex, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >