Learn More
Magnesiumoxid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E530, leicht, 98.0-100.5 % (kalziniert für Trockensubstanz), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
20 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
20 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumoxid |
Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | MgO |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 40.3 mol |
Reinheit (%) | 98 bis 100.5 % (Berechn. für Trockensubstanz) |
Güte | puriss. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumoxid, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Europ. Arzneibuch, USP, E530, leicht, 98.0-100.5 % (kalziniert für Trockensubstanz), Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur