Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
56.18 CHF - 89.65 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13446-18-9 |
---|---|
Summenformel | H12MgN2O12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 256.40 |
MDL-Nummer | MFCD00149779 |
InChI-Schlüssel | MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty |
PubChem CID | 202877 |
IUPAC-Name | Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10216370
|
Thermo Scientific Acros
217565000 |
500 g | Kunststoffflasche |
56.18 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10104850
|
Thermo Scientific Acros
217560010 |
1 kg | Kunststoffflasche |
89.65 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13446-18-9 | |
256.40 | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
202877 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat |
Spezifikation
330.0°C | |
89.0°C | |
13446-18-9 | |
5.0 to 8.2 (5% aq. soln. at 20°C) | |
99% min. (Complexometry) | |
Mg(NO3)2·6H2O | |
93.3°C | |
magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty | |
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N | |
Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat | |
202877 | |
≥99% | |
1.63 |
Magnesium nitrate hexahydrate | |
p.a. | |
Weiß | |
Kristalle oder kristallines Pulver | |
H12MgN2O12 | |
MFCD00149779 | |
15, 5738 | |
Solubility in water: 420g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, liquid nh3 | |
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
256.40 | |
256.4 | |
Analytisch |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse OM3756000
- Magnesium nitrate hexahydrate