Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11494093
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494093
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11494093
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10329.0B
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Druck-, Chemie-, Landwirtschaft- und Keramikindustrie eingesetzt. Es wird auch zum Nachweis von Selen in Plasmaproben und der Konzentration von Salpetersäure verwendet. Seine Düngemittelqualität hat 10.5 % Stickstoff und 9.4 % Magnesium.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser, Alkohol und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Die Erwärmung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat führt nicht zur Dehydrierung, sondern zur Zersetzung zu Magnesiumoxid, Stickoxid und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89°C
Menge 1000 g
UN-Nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formelmasse 256.41 (148.32 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.46
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA10329.0B,A10329.30,A10329.0I
ChargennummerA0468862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA10329.0B,A10329.30,A10329.0I
ChargennummerQ27H019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog NumberA10329.0B,A10329.30,A10329.0I
ChargennummerA0448026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10329.0B,A10329.30,A10329.0I
ChargennummerA0463458 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2024 Catalog NumberA10329.0B,A10329.30,A10329.0I
Name des Produkts
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >