Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11404103
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 13446-18-9 | H12MgN2O12 | 256.40 g/mol
It is used in printing, chemical, agriculture and the ceramic industry. It is also used in the detection of selenium in plasma samples and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in der Druck-, Chemie-, Landwirtschaft- und Keramikindustrie eingesetzt. Es wird auch zum Nachweis von Selen in Plasmaproben und der Konzentration von Salpetersäure verwendet. Seine Düngemittelqualität hat 10.5 % Stickstoff und 9.4 % Magnesium.
Löslichkeit
Sehr löslich in Wasser, Alkohol und flüssigem Ammoniak.
Hinweise
Die Erwärmung von Magnesiumnitrat-Hexahydrat führt nicht zur Dehydrierung, sondern zur Zersetzung zu Magnesiumoxid, Stickoxid und Sauerstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate hexahydrate
Schmelzpunkt 89°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN1474
Merck Index 14,5674
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formelmasse 256.41 (148.32 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.46
Name des Produkts
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >