Learn More
Magnesiumfolie, 0.125 mm (0.005 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11480311
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumfolie, 0.125 mm (0.005 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480311
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11480311
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040602.FI
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Farbe Silber
Namenshinweis Hard
Aussehen Silver-colored foil
Dichte 1.738g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Form Folie, 0.125 mm (0.004 Zoll) dick
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerY05H008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer040620.03,040602.FI,040602.FF
ChargennummerK26Y010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040620.03,040602.FI,040602.FF
ChargennummerN27D064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040620.03,040602.FI,040602.FF
ChargennummerS18E041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040620.03,040602.FI,040602.FF
ChargennummerB25P29 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer040620.03,040602.FI,040602.FF
Name des Produkts
Magnesiumfolie, 0.125 mm (0.005 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >