Learn More
Magnesiumfolie, 0.05 mm (0.002 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11356199
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumfolie, 0.05 mm (0.002 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356199
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11356199
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043202.FI
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Opferelektrode für anderes Material, Deoxidationsmittel für Cu
Sacrificial electrode for other material, deoxidizer for Cu
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Form: Ungefähr 0.05 g/25 x 25 mm, Vergütung: Als gewalzt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Dichte 1.738g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.9%, metal basis
Menge 50 x 50 mm
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 1.33 hPa (1mm Hg) at 621°C
Form Folie, 0.05 mm (0.002 Zoll) dick, hart
Name des Produkts
Magnesiumfolie, 0.05 mm (0.002 in.) Dicke, hart, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >