Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15657970
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15657970 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Artikelnummer. 15657970
Marke: Honeywell-Fluka M9272100G
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
ACS-Reagenz, 99.0 - 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Menge 100 g
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™ >