Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15681260
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15681260 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2.5 kg, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
6 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
6 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15681260
Marke: Honeywell-Fluka 131522.5KG
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von BP, FCC, Europäisches Arzneibuch, E511, ≤ 0.0001 % Al, 99 bis 101 %,
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumchloridhexahydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, FCC
Menge 2.5 kg
Strukturformel MgCl2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 203.3 mol
Reinheit (%) 99 bis 101 %
Güte puriss.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, Honeywell Fluka™ >