Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10647032
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10647032
500 g, Pulver im Kunststoffgefäß
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Artikelnummer. 10647032
Marke: Fisher Chemical M/0600/53
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Schmelzpunkt 117 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 6,5
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 203.31g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical >