Learn More
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10732241
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10732241
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Artikelnummer. 10732241
Marke: Thermo Scientific Acros 197530010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-18-6
Summenformel Cl2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 203.30
MDL-Nummer MFCD00149781
InChI-Schlüssel DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium chloride hexahydrate
Schmelzpunkt 117.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Strukturformel MgCl2·6H2O
Fieser 10,251; 15,196
Merck Index 15, 5726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 203.31
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Magnesiumchlorid-Hexahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals >