Learn More
Magnesiumchlorid, 6-Hydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker ™
Alle ansehen Avantor Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
- Für molekularbiologische Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Magnesiumchlorid |
Namenshinweis | 6-Hydrat |
CAS | 7791-18-6 |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 500 g |
Summenformel | MgCl26H2O |
MDL-Nummer | MFCD00149781 |
InChI-Schlüssel | DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Mg++].[Cl-].[Cl-] |
IUPAC-Name | Magnesium(2+) Hexahydrat Dichlorid |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Magnesiumchlorid, 6-Hydrat, Kristall, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker ™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur