Learn More
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10177180
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10177180 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10177180
Marke: Thermo Scientific Acros 413405000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Magnesiumcarbonat-Base, schwer, 40 bis 45 % (MgO), CMgO3, CAS-Nummer 39409-82-0, 500 g, Kalzinationsverlust:55 bis 60 %, weiß, 208-915-9, 84,31, Extra Pure, MgCO3, 15.5724, MFCD00011107, Kunststoffflasche, Pulver, OM2470000
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 39409-82-0
Summenformel C4H10Mg5O18
Molekulargewicht (g/mol) 467.63
MDL-Nummer MFCD00149783
InChI-Schlüssel YMKSTRLFWJQKFP-UHFFFAOYSA-D
IUPAC-Name Pentamagnesium(2+)-Tetrahydrat-Dihydroxid-Tetracarbonat
SMILES O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium carbonate basic, heavy
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel MgCO3
Merck Index 15,5724
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, soluble in acids
Formelmasse 84.31
Reinheit (%) 40 to 45% (MgO)
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461944 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/04/2024 Catalog Number413400025,413405000
ChargennummerA0452677 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/05/2023 Catalog Number413400025,413405000
ChargennummerA0393814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number413400025,413400100,413405000
ChargennummerA0397072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number413400025,413400100,413405000
ChargennummerA0392359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number413400025,413400100,413405000
Produktidentifikator
  • Magnesium carbonate, basic (heavy)
Name des Produkts
Magnesiumcarbonat, basisch, schwer, reinst, Thermo Scientific Chemicals >